3-Amino-2,5-dibrompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR310551-1GEA
55.3
EUR
APOSOR310551-1G
3-Amino-2,5-dibrompyridin
3-Amino-2,5-dibromopyridine
Formel:
C₅H₄Br₂N₂ Molecular Weight: 251,9100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09266224 CAS-Nummer: 90902-84-4 |