4-Chlorsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR30987-5GEA 49.5 EUR
APOSOR30987-5G APOSOR30987-1G
4-Chlorsalicylaldehyd
4-Chlorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅ClO₂
Molecular Weight: 156,5664 g/mol
Siedepunkt: 230 °C
Schmelzpunkt: 47…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06252499
CAS-Nummer: 2420-26-0