3-Amino-4-brom-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR30982-1GEA
72.7
EUR
APOSOR30982-1G
APOSOR30982-5G
3-Amino-4-brom-1H-indazol
3-Amino-4-bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₆BrN₃ Molecular Weight: 212,05 g/mol Schmelzpunkt: 148…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909580 CAS-Nummer: 914311-50-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |