Ethyl-6-chlor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR309457-5GEA 459 EUR
APOSOR309457-5G APOSOR309457-1G
Ethyl-6-chlor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Ethyl-6-chlor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₀ClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173342
CAS-Nummer: 70271-77-1