3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR309422-5GEA 68.9 EUR
APOSOR309422-5G
3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionsäure 97%
3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863249
CAS-Nummer: 68208-18-4