Ethyl-8-chlor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR309235-1GEA 71.3 EUR
APOSOR309235-1G APOSOR309235-5G
Ethyl-8-chlor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Ethyl-8-chlor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 251,6657 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024002
CAS-Nummer: 73987-37-8