4-Brom-6-chlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR307509-1GEA 409 EUR
APOSOR307509-1G
4-Brom-6-chlorchinolin
4-Bromo-6-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Molecular Weight: 242,5000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505112
CAS-Nummer: 1070879-30-9