6-Bromchinolin-2(1H)-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR307506-5GEA 251 EUR
APOSOR307506-5G APOSOR307506-1G APOSOR307506-25G
6-Bromchinolin-2(1H)-on 98%
6-Bromchinolin-2(1H)-on
Formel: C₉H₆BrNO
Molecular Weight: 224,05
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08703169
CAS-Nummer: 1810-66-8