1-Methyl-1H-indazol-7-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR30588-250MGEA
32.1
EUR
APOSOR30588-250MG
APOSOR30588-1G
1-Methyl-1H-indazol-7-boronsäure
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Formel:
C₈H₉BN₂O₂ Molecular Weight: 175,9803 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09870054 CAS-Nummer: 1001907-59-0 |