1-Methyl-1H-indazol-5-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR30587-1GEA 58.2 EUR
APOSOR30587-1G APOSOR30587-5G APOSOR30587-250MG
1-Methyl-1H-indazol-5-boronsäure
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09870052
CAS-Nummer: 590418-08-9