Chinoxalin-2,3-dion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR30493-100GEA 190 EUR
APOSOR30493-100G APOSOR30493-25G
Chinoxalin-2,3-dion 98%
Chinoxalin-2,3-dion
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006723
CAS-Nummer: 15804-19-0