Mesitylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR30409-25GEA 176 EUR
APOSOR30409-25G APOSOR30409-100G
Mesitylessigsäure 98%
Mesitylessigsäure
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Schmelzpunkt: 167…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014368
CAS-Nummer: 4408-60-0
EINECS: 224-556-0