4-Isobutylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR303958-1GEA 161 EUR
APOSOR303958-1G APOSOR303958-500MG
4-Isobutylphenylboronsäurepinakolester
4-Isobutylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₅BO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663842
CAS-Nummer: 1033753-01-3