1-Naphthylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR303567-1GEA 102 EUR
APOSOR303567-1G APOSOR303567-5G
1-Naphthylboronsäurepinakolester
1-Naphthylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₁₉BO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663869
CAS-Nummer: 68716-52-9