4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR303505-1GEA 125 EUR
APOSOR303505-1G APOSOR303505-5G APOSOR303505-500MG
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure
Formel: C₁₈H₁₆BNO₂
Molecular Weight: 289,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798117
CAS-Nummer: 201802-67-7