2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene
APOSOR302752-1GEA
0
EUR
APOSOR302752-1G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene
2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene
Formel:
C₇H₁₂O₂ Molecular Weight: 128,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22054122 CAS-Nummer: 1003-83-4 |