5-Morpholino-2-pyridinamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR302520-1GEA 72.7 EUR
APOSOR302520-1G
5-Morpholino-2-pyridinamin 98%
5-Morpholino-2-pyridinamin
Formel: C₉H₁₃N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09388785
CAS-Nummer: 571189-78-1