Methyl-3-chlor-4-methylbenzoat
Achtung
APOSOR30242-1GEA 0 EUR
APOSOR30242-1G APOSOR30242-25G APOSOR30242-5G
Methyl-3-chlor-4-methylbenzoat
Methyl-3-chlor-4-methylbenzoat
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205141
CAS-Nummer: 56525-63-4