Methyl-2-formylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR30239-25GEA 0 EUR
APOSOR30239-5G APOSOR30239-25G APOSOR30239-1G
Methyl-2-formylbenzoat
Methyl-2-formylbenzoat
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164,1580 g/mol
Siedepunkt: 88 °C/0,7mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204231
CAS-Nummer: 4122-56-9