4-Chlor-6,7-dimethoxychinolin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR301095-25GEA 104 EUR
APOSOR301095-25G
4-Chlor-6,7-dimethoxychinolin
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 223,6556 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07778437
CAS-Nummer: 35654-56-9