3-Amino-5-methoxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR301042-25GEA 0 EUR
APOSOR301042-25G APOSOR301042-5G APOSOR301042-1G
3-Amino-5-methoxypyridin 97%
3-Amino-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124,1400 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09701369
CAS-Nummer: 64436-92-6