2-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR301012-1GEA 84.4 EUR
APOSOR301012-1G
2-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
2-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,0300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834778
CAS-Nummer: 112581-95-0