3-(Hydroxymethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR301001-1GEA 53.9 EUR
APOSOR301001-1G
3-(Hydroxymethyl)benzonitril
3-(Hydroxymethyl)benzonitril
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321087
CAS-Nummer: 874-97-5