3-Brombenzaldehydethylenacetal 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR30032-5GEA 80.2 EUR
APOSOR30032-5G APOSOR30032-100G APOSOR30032-25G
3-Brombenzaldehydethylenacetal 97%
3-Brombenzaldehydethylenacetal
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07
Siedepunkt: 132…133 °C/8mmHg
Dichte: 1,514 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003209
CAS-Nummer: 17789-14-9