4-Methoxy-3-nitrobenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR29956-1GEA
81.5
EUR
APOSOR29956-1G
APOSOR29956-5G
APOSOR29956-25G
4-Methoxy-3-nitrobenzonitril 95%
4-Methoxy-3-nitrobenzonitril
Formel:
C₈H₆N₂O₃ Molecular Weight: 178,1448 g/mol Schmelzpunkt: 148…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221439 CAS-Nummer: 33224-23-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |