3-Amino-2,5-dichlorpyridin 96%
|
Achtung
|
APOSOR29881-10GEA
0
EUR
APOSOR29881-5G
APOSOR29881-10G
APOSOR29881-1G
3-Amino-2,5-dichlorpyridin 96%
3-Amino-2,5-dichlorpyridin
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 163,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00204157 CAS-Nummer: 78607-32-6 |