2-Methoxyisonicotinamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR29828-1GEA 125 EUR
APOSOR29828-1G APOSOR29828-5G
2-Methoxyisonicotinamid
2-Methoxyisonicotinamid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174337
CAS-Nummer: 105612-50-8