5-Iodsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR2966-1GEA 56.8 EUR
APOSOR2966-1G
5-Iodsalicylaldehyd
5-Iodsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,0200 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00723501
CAS-Nummer: 1761-62-2