5-tert-Butyl-2-hydroxyisophthalaldehyd
|
Achtung
|
APOSOR29399-5GEA
0
EUR
APOSOR29399-5G
APOSOR29399-1G
5-tert-Butyl-2-hydroxyisophthalaldehyd
5-tert-Butyl-2-hydroxyisophthalaldehyd
Formel:
C₁₂H₁₄O₃ Molecular Weight: 206,2400 g/mol Schmelzpunkt: 99…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01567135 CAS-Nummer: 84501-28-0 |