Dimethyl-cis-cyclohexan-1,2-dicarboxylat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR28288-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28288-1G
Dimethyl-cis-cyclohexan-1,2-dicarboxylat 96%
Dimethyl-cis-cyclohexan-1,2-dicarboxylat
Formel: C₁₀H₁₆O₄
Molecular Weight: 200,2300 g/mol
Siedepunkt: 111 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043768
CAS-Nummer: 1687-29-2