5-Aminoisophthalsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-1,3-benzoldicarbonsäure
APOSOR28141-500GEA 107 EUR
APOSOR28141-500G APOSOR28141-1KG
5-Aminoisophthalsäure
5-Aminoisophthalsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002522
CAS-Nummer: 99-31-0
EINECS: 202-748-5