2-Brom-4'-(diethylamino)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR27926-500MGEA
55.3
EUR
APOSOR27926-500MG
APOSOR27926-1G
2-Brom-4'-(diethylamino)acetophenon
2-Brom-4'-(diethylamino)acetophenon
Formel:
C₁₂H₁₆BrNO Molecular Weight: 270,18 Schmelzpunkt: 50…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151798 CAS-Nummer: 207986-25-2 |