4-(tert-Butyl)-2-chloranilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR27179-1GEA
0
EUR
APOSOR27179-1G
APOSOR27179-250MG
4-(tert-Butyl)-2-chloranilin
4-(tert-Butyl)-2-chloranilin
Formel:
C₁₀H₁₄ClN Molecular Weight: 183,6800 g/mol Siedepunkt: 84 °C/0,1mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052272 CAS-Nummer: 42265-67-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |