4-Amino-N,N-dimethylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR2638-10GEA 319 EUR
APOSOR2638-10G APOSOR2638-1G APOSOR2638-5G
4-Amino-N,N-dimethylbenzamid
4-Amino-N,N-dimethylbenzamid
Formel: C₉H₁₂N₂O
Molecular Weight: 164,21 g/mol
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00523648
CAS-Nummer: 6331-71-1