5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR2625T-1GEA 15.1 EUR
APOSOR2625T-1G
5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole
Chemiluminescent with antifilarial activity & affinity for the adenosine receptor.
Formel: C₁₀H₈N₄
Molecular Weight: 184,20
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020730
CAS-Nummer: 5334-43-0