2,5-Dimethyl-3-thiophensulfonylchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

APOSOR25904-1GEA 111 EUR
APOSOR25904-1G APOSOR25904-5G APOSOR25904-250MG
2,5-Dimethyl-3-thiophensulfonylchlorid
2,5-Dimethyl-3-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₆H₇ClO₂S₂
Siedepunkt: 120…122 °C/3mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03086201
CAS-Nummer: 97272-04-3
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR