2-(Methylsulfonyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR2589-5GEA 158 EUR
APOSOR2589-5G APOSOR2589-25G
2-(Methylsulfonyl)benzoesäure 98%
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₄S
Molecular Weight: 200,21 g/mol
Schmelzpunkt: 137…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216492
CAS-Nummer: 33963-55-2
EINECS: 223-765-5