(5-Carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR25662-100GEA 127 EUR
APOSOR25662-100G
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₄H₂₆BrO₂P
Molecular Weight: 457,36
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055556
CAS-Nummer: 50889-29-7