(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR24913-100GEA 166 EUR
APOSOR24913-100G
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₂H₂₂BrO₂P
Molecular Weight: 429,30
Schmelzpunkt: 193…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011966
CAS-Nummer: 52509-14-5