N,N-Dimethylcyanacetamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR24266-5GEA 94.5 EUR
APOSOR24266-5G APOSOR24266-25G
N,N-Dimethylcyanacetamid
N,N-Dimethylcyanacetamid
Formel: C₅H₈N₂O
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Schmelzpunkt: 59…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051623
CAS-Nummer: 7391-40-4