Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR24192-25GEA 109 EUR
APOSOR24192-25G APOSOR24192-1G APOSOR24192-5G
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Molecular Weight: 169,18 g/mol
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051652
CAS-Nummer: 31037-02-2
EINECS: 31037-02-2