2-Nitro-4-thiophencarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR24042-1GEA
98.9
EUR
APOSOR24042-1G
APOSOR24042-250MG
2-Nitro-4-thiophencarbonitril
2-Nitro-4-thiophencarbonitril
Formel:
C₅H₂N₂O₂S Molecular Weight: 154,15 g/mol Schmelzpunkt: 121…124 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052580 CAS-Nummer: 42137-23-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |