2,2-Dimethyloctan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR2370-1GEA 158 EUR
APOSOR2370-1G
2,2-Dimethyloctan
2,2-Dimethyloctane
Formel: C₁₀H₂₂
Molecular Weight: 142,28 g/mol
Siedepunkt: 155 °C
Dichte: 0,724 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 15869-87-1
UN: 3295
ADR: 3,III