(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR23392-1GEA 176 EUR
APOSOR23392-1G APOSOR23392-100MG APOSOR23392-250MG
(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
(2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 78…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086196
CAS-Nummer: 423768-55-2