6-Phenoxynicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR23316-1GEA 72.7 EUR
APOSOR23316-1G
6-Phenoxynicotinsäure 98%
6-Phenoxynicotinsäure
Formel: C₁₂H₉NO₃
Molecular Weight: 215,2048 g/mol
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02682068
CAS-Nummer: 51362-38-0