3-(Chlormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR2331-25GEA 107 EUR
APOSOR2331-25G APOSOR2331-1G APOSOR2331-5G
3-(Chlormethyl)benzoesäure
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,59
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191922
CAS-Nummer: 31719-77-4
UN: 3261
ADR: 8,II