4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR23291-100GEA 661 EUR
APOSOR23291-100G APOSOR23291-5G APOSOR23291-25G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd 97%
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Formel: C₁₀H₈N₂O
Molecular Weight: 172,1833 g/mol
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681938
CAS-Nummer: 99662-34-7