4-Brom-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR23238-100GEA 611 EUR
APOSOR23238-100G APOSOR23238-25G
4-Brom-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉BrN₂
Molecular Weight: 189,06
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052532
CAS-Nummer: 15801-69-1