2,2'-Bithiophen-5-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR23234-1GEA
473
EUR
APOSOR23234-1G
2,2'-Bithiophen-5-boronsäure
2,2'-Bithiophen-5-boronsäure
Formel:
C₈H₇BO₂S₂ Molecular Weight: 210,0810 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03086112 CAS-Nummer: 132898-95-4 |