5-(4-Bromphenyl)oxazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR23230-1GEA
21.9
EUR
APOSOR23230-1G
APOSOR23230-500MG
5-(4-Bromphenyl)oxazol
5-(4-Bromophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆BrNO Molecular Weight: 224,0540 g/mol Schmelzpunkt: 78…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682015 CAS-Nummer: 72571-06-3 |